Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen zur Aufbewahrung ohne Verschlusskappe
Artikelnummer. 11523712 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Verschlussgröße:
33-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Menge:
216/Karton
36/Packung
60/Packung
84/Karton
Packungsgröße:
216 Stück
36 Stück
60 Stück
84 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Menge unitSize
11523712 60 ml 33-400 mm 216/Karton 216 Stück
11543712 250 ml 45-400 mm 84/Karton 84 Stück
11553712 500 ml 53-400 mm 60/Packung 60 Stück
11563712 950 ml 53-400 mm 36/Packung 36 Stück
4 options
Artikelnummer. 11523712
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideale Allzweckflasche für Feststoffe. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Weithals-Apothekerflaschen ohne Kappen filtern UV-Wellen heraus und sind daher ideal für lichtempfindliche Feststoffe.
Die Weithals-Apothekerflasche aus bernsteinfarbenem Glas mit einer breiten Öffnung ist die optimale Universalflasche für Feststoffe. Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus. Die Bernsteintönung ist daher ideal für lichtempfindliche Feststoffe. Bernsteinfarbene Apothekerflasche sind die klassischen Vitaminflaschen und werden in der Pharmazie häufig als Verpackung verwendet. Diese Apothekerflasche kommen auch oft in der Chemie und im Umweltschutz zur Anwendung.
  • Weithalsflaschen ermöglichen eine einfache Entnahme des Inhalts.
  • Apothekerflaschen sind die klassischen “ Vitaminflaschen” und werden häufig für pharmazeutische Verpackungen sowie für chemische und umwelttechnische Anwendungen verwendet.
Spezifikation
Fassungsvermögen 60 ml (2 oz.)
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Braun
Material Glas
Verpackung 216/Karton
Menge 216/Karton
Halsausführung 33-400
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussgröße 33-400 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes