Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16144367 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
Packungsgröße:
24 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16144367 30 ml 24 Stück
16164367 120 ml 24 Stück
16154367 60 ml 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16144367
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts
  • Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche.
  • Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
  • Klassische Vitaminflaschen für pharmazeutische Verpackungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 28-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 65 mm
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 36 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche