Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184477 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
12 Stück
216 Stück
24 Stück
6 Stück
624 Stück
720 Stück
912 Stück
Artikelnummer. 16184477
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts
  • Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
  • Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
  • Klassische Form von Vitaminflaschen, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
  • Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
  • Die Kappen bieten eine gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit und können nach der Formung wieder geschmolzen werden
  • Die Kappeneinlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 84,5 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 67 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 55 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 92 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 70-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 239 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 140 mm