Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
- Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
- Klassische Form von Vitaminflaschen, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
- Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
- Die Kappen bieten eine gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit und können nach der Formung wieder geschmolzen werden
- Die Kappeneinlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Farbe | Bernstein |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 29 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 78 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 24 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 33-400 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |