Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16104377 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Menge:
12
24
36
60
84
180
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
24 Stück
36 Stück
60 Stück
84 Stück
Artikelnummer. 16104377
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ braune Weithalsflaschen aus Packerglas mit weißen Polypropylen-Kappen eignen sich ideal für die Lagerung von lichtempfindlichen Proben oder trockenen Pulvern.
  • Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche für Feststoffe.
  • Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus. Die Bernsteintönung ist daher ideal für lichtempfindliche Feststoffe.
  • Bernsteinfarbene Apothekerflasche sind die klassischen Vitaminflaschen und werden in der Pharmazie häufig als Verpackung verwendet.
  • Einfache Übertragung von Inhalten
  • Gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit
  • Kappen können nach der Formung wieder eingeschmolzen werden.
  • Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 149 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 60
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 53-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 146 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 81 mm