Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Menge:
12
24
36
60
84
180
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
24 Stück
36 Stück
60 Stück
84 Stück
Beschreibung
- Die weite Öffnung macht sie zur idealen Universalflasche für Feststoffe.
- Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus. Die Bernsteintönung ist daher ideal für lichtempfindliche Feststoffe.
- Bernsteinfarbene Apothekerflasche sind die klassischen Vitaminflaschen und werden in der Pharmazie häufig als Verpackung verwendet.
- Einfache Übertragung von Inhalten
- Gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit
- Kappen können nach der Formung wieder eingeschmolzen werden.
- Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 16 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 68 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 24 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 28-400 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |