Learn More
Fisherbrand™ Bernsteinfarbene Boston-Apothekerflaschen mit weitem Hals und weißen Kappen mit Einlagen aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl
Artikelnummer. 15835482 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 ml
120 ml
250 ml
500 ml
Halsausführung:
20 – 400
38-400
45-400
53-400
Menge:
12/Karton
24/Karton
84/Karton
912/Karton
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
84 Stück
912 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung Menge unitSize
15835482 8 ml 20 – 400 912/Karton 912 Stück
15727569 120 ml 38-400 24/Karton 24 Stück
15865472 250 ml 45-400 84/Karton 84 Stück
15767828 500 ml 53-400 12/Karton 12 Stück
4 options
Artikelnummer. 15835482
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Kappe mit Einlage aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl
Ideale Allzweckflasche für Feststoffe. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Weithals-Apothekerflaschen mit weißen Kappen mit Einlagen aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl werden häufig für chemische und umwelttechnische Anwendungen verwendet.
Die Weithals-Apothekerflasche aus bernsteinfarbenem Glas mit einer breiten Öffnung ist die optimale Universalflasche für Feststoffe. Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus. Die Bernsteintönung ist daher ideal für lichtempfindliche Feststoffe. Bernsteinfarbene Apothekerflasche sind die klassischen Vitaminflaschen und werden in der Pharmazie häufig als Verpackung verwendet. Diese Apothekerflasche kommen auch oft in der Chemie und im Umweltschutz zur Anwendung.
  • Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
  • Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
  • Klassische “Vitaminflaschen”, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
Kappen mit Einlage aus Poplypropylen-Zellstoff/Vinyl
  • Gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit
  • Kann wieder eingeschmolzen werden.
  • Die Einlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,27 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas
Menge 912/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Zellstoff/Vinyl
Halsausführung 20 – 400
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Closure Included Yes
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung With Liner
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-400 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes