Learn More
Dowex™ 1X2 50 bis 100 (Cl), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498990 250 g 250 Gramm
11488990 50 g 50 Gramm
11478990 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498990 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12130.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9085-42-1 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
It is used as a strongly basic (type I) anion exchange resin for food and drug processing chemical synthesis, medical research, mining, agriculture. It can be combined with any food product or ingested in any form.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als stark basisches (Typ I) Anionenaustauschharz für die chemische Synthese von Lebensmitteln und Medikamenten, medizinische Forschung, Bergbau und Landwirtschaft verwendet. Es kann mit jedem Lebensmittel kombiniert oder in beliebiger Form eingenommen werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9085-42-1
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.05
MDL-Nummer MFCD00132715
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES [Cl-].C=CC1=CC=CC=C1.C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X2 50-100 (Cl)
Geruch Amine-like
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid