Learn More
AmberChrom™, 1x8, 200-400 mesh, Cl-Form, Ionenaustauscher, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17575615 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17575615 100 g 100 Gramm
17585615 500 g 500 Gramm
17565615 2.5 kg 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 17575615
Marke: Thermo Scientific Acros 472971000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 69011-19-4 , 7732-18-5
Summenformel C31H39N
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00146763
InChI-Schlüssel HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1,2-Diethenylbenzol; 1-Ethenyl-2-ethylbenzol; Ethenylbenzol; Trimethylamin
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AmberChrom™
Physikalische Form Perlen
CAS Min. % 35%, 55%
CAS Max. % 45%, 65%
Ionenaustauschkapazität ≥1.2 eq/L (Cl form)
Partikelgröße 200 to 400 mesh, ≤15 % (< 44 μm), ≤15 % (> 150 μm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen 39 to 45 % (Cl form)
Farbe Weiß bis gelb
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water