Learn More
Amberchrom™ 50WX2 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348845 1000 g 1 Kilogramm
11328845 50 g 50 Gramm
11338845 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13944.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    693.60 €
    561.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 131.95 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12612-37-2
Dowex™ 50WX2 100-200 (H) is used to remove calcium from aqueous samples. It plays a good role in drug delivery systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberchrom 50WX2 100-200 (H) wird verwendet, um Kalzium aus wässrigen Proben zu entfernen. Es spielt eine wichtige Rolle in Wirkstofftransfersystemen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12612-37-2
MDL-Nummer MFCD00132722
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX2 100-200 (H)
Menge 1000 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.