Learn More
Dowex™ 50WX8 50-100 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026222
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11489617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22109.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 50-100 (H) is used in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography and as a catalyst. It is involved in the separation medium for thin layer chromatography, paper chromatography and low pressure liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex|r 50WX8 50-100 (H) wird in deionisierenden Überstandsfraktionsproben für die Papierchromatographie und als Katalysator verwendet. Es ist am Trennmedium für die Dünnschichtchromatographie, Papierchromatographie und Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie beteiligt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11119-67-8
MDL-Nummer MFCD00132726
IUPAC-Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX8 50-100 (H)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
compliance-icons
Product Identifier
  • Dowex 50WX8 50-100 (H)
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dowex 50WX8