Läs mer
Amberlite™ IR120, H-Form, Ionenaustauschharz, ACROS Organics™
Produktkod. 10781604 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Förpackningsstorlek
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Verpackung unitSize
10781604 5 kg Kunststofftrommel -
10098951 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10653003 1 kg Kunststoffflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10781604 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 369720051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78922-04-0
Summenformel C13H10ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 311.736
MDL-Nummer MFCD00132707
InChI-Schlüssel APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
IUPAC-Name 3-[(3-chlorophenyl)sulfonylamino]benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IR120
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0%
Verpackung Kunststofftrommel
Volumen Gesamtkapazität (H+):> 1.8 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (H+): 53.0 to 58.0%
Farbe Bernsteinfarben bis gelbbraun
Menge 5 kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amberlite|TS IR120 H resin
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Faroangivelser
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.