Learn More
Amberlite™ IR120 (H+), TRC
Artikelnummer. 30180034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180034 10 g 10 Gramm
30180222 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57601310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39389-20-3
Synonym Vinylbenzenesulfonic Acid-divinylbenzene Copolymer
SMILES OS(=O)(=O)c1ccccc1C=C.C=Cc2ccccc2C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite IR120 (H+)
Menge 10 g
Versandbedingung Room Temperature
Formelmasse 314.0977