Learn More
Amberlite™ IRA-400(Cl), Ionenaustauschharz, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11303337
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11303337 500 g 500 Gramm
11313337 2 kg 2 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 11303337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 017246.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-24-8
Summenformel Styrene-DVB; Strongly basic gel type resin
MDL-Nummer MFCD00132708
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite IRA-400, ion exchange resin
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.