Learn More
Amberlite IRA-402(OH), Ionenaustauschharz
Artikelnummer. 11463707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463707 500 g 500 Gramm
11453707 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18185.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Amberlite IRA-402(OH) Ionenaustauschharz ist ein stark basisches Anionenaustauschharz vom Geltyp. Es wird zur Adsorption von Uran(VI) aus Sulfat, zur Entfernung von Zyanid und Zinkcyanid verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Perchlorat und dem freien Nukleosid verwendet. Darüber hinaus wird es für die Wasseraufbereitung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52439-77-7
MDL-Nummer MFCD00145564
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite IRA-402(OH)
Namenshinweis ion exchange resin
Dichte 0.656
Merck Index 14,382
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.