Learn More
Amberlite™ IRC-748 Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10748501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10748501 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10153821 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10748501
Marke: Thermo Scientific Acros 335392500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 79620-28-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79620-28-3
MDL-Nummer MFCD00132702
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IRC-748
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70,% <0.300mm: <1.0%,%>1.000mm: <5.0%, harmonic mean size: 0.500 - 0.650mm
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen (Na+): 60 to 65%
Dichte 0.7500g/mL
Merck Index 14, 382
Menge 250 g