Learn More
Amberlite™ IR-120 (Na) Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11368206 2500 g 2.50 Kilogramm
11348206 100 g 100 Gramm
11358206 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368206 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15199.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 78922-04-0 | C13H10ClNO4S | 311.736 g/mol
Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin is used in water softening, dealkalinization and deionization. It is used for the recovery of toxic metals. It is also used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Amberlite™ IR-120 (Na) Ionenaustauschharz wird bei der Wasserenthärtung, der De-Alkalisierung und der Deionisierung verwendet. Es wird zur Rückgewinnung toxischer Metalle verwendet. Es wird auch im Trennmedium für TLC, Papierchromatographie und LPLC verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Wasserenthärtung, De-Alkalisierung, Deionisierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78922-04-0
Summenformel C13H10ClNO4S
Molekulargewicht (g/mol) 311.736
MDL-Nummer MFCD00132707
InChI-Schlüssel APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
IUPAC-Name 3-[(3-chlorophenyl)sulfonylamino]benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ IR-120(Na) ion exchange resin
Merck Index 14,382
Menge 2500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.