Learn More
Amberlite™ IRN-150, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375327
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11375327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040992.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Styrol-DVB; Mischung aus stark saurem und basischem Gelharz
Amberlite IRN-150 is used in water treatment and purification in primary side chemical volume control systems (CVS) in PWR nuclear power generating facilities. It is also used in reactor water clean-up and radio active waste systems. It is recommended in any non-regenerable mixed bed application and can also be used for a variety of electroplating industry waste regeneration applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite IRN-150
Physikalische Form Perlen
Geruch Geruchsneutral
Summenformel Styrene-DVB
MDL-Nummer MFCD00145822
Farbe Bernsteinfarben
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,acids and bases.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amberlite IRN-150, ion exchange resin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Amberlite IRN-150, ion exchange resin