Learn More
Amberlite™ XAD-4, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10206260 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10206260 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10721671 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11956991 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10206260
Marke: Thermo Scientific Acros 202235000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9003-69-4 | C10H10
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-69-4
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00132704
InChI-Schlüssel MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC-Name 1,2-bis(Ethenyl)benzol
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ XAD-4
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Partikelgröße 2.0 (uniformity coefficient) Max. 0.490 to 0.690mm (harmonic mean size) 5.0% Max. (<0.300mm) 5.0% Max. (>1.180 mm)
Verpackung Kunststoffflasche
Wasserrückhaltevermögen moisture holding capacity: 54.0 to 60.0%
Farbe Weiß
Menge 500 g