Learn More
Amberlite™ XAD-7 HP, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10606062 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10216260 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11976991 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10606062 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.20 €
    32.65 € / 100 Gramm
    Sparen 3.55 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37380-43-1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37380-43-1
MDL-Nummer MFCD00132705
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite™ XAD-7 HP
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g