Learn More
Amberlyst 15, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11443141 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443141 500 g
11433141 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443141 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215033690
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wasserlöslich
Chemische Identifikatoren
CAS 9037-24-5
Summenformel MFCD00145841
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00145841
InChI-Schlüssel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methoxyethan
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlyst 15(H)
Physikalische Form Kleine Perlen
Farbe Braun/Grün
Menge 500 g