Learn More
Amberlyst™ 15, nass, Ionenaustauscher-Harz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448448 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 13448448
Marke: Thermo Scientific Acros 202150050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9037-24-5 | MFCD00145841
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9037-24-5
Summenformel MFCD00145841
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00145841
InChI-Schlüssel YZUPZGFPHUVJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoethyl methyl ether, 2-methoxyethyl bromide, ethane, 1-bromo-2-methoxy, ether, 2-bromoethyl methyl, methoxyethyl bromide, 2-bromoethylmethylether, bromoethyl methyl ether, 2-bromoethylmethyl ether, 2-bromoethylmethyl-ether, 2-bromo-1-methoxyethane
PubChem CID 80972
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methoxyethan
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlyst™ 15
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.70, harmonic mean size: 0.600 to 0.850mm,% <0.355mm: < 1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Verpackung Kunststofftrommel
Volumen Gesamtkapazität (H):> 1.70 eq/L
Wasserrückhaltevermögen (H): 52.0 to 57.0%
Fieser 05,355; 06,302; 09,256
Farbe Braun-Grau
Menge 5 kg