Learn More
Amberlyst™ A26 Hydroxidform, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amberlyst A26 Hydroxide Form |
| CAS | 39339-85-0 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Amberlyst™ A26 Hydroxide Form |