Learn More
Ambersep™ 900(OH), Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339575
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11339575 1000 g 1 Kilogramm
11319575 100 g 100 Gramm
11329575 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11339575
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19035.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9017-79-2
Specially sized for use in Ambersep resin systems and high-flow rate condensate polishing. It holds regenerable mixed bed applications such as the production of ultrapure water for semiconductor manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In der Größe speziell für den Einsatz in Ambersep-Harzsystemen und bei der Polierung von Kondensat mit hoher Durchflussrate ausgelegt. Es umfasst regenerierbare Mischbettanwendungen wie z. B. die Herstellung von Reinstwasser für die Halbleiterfertigung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9017-79-2
MDL-Nummer MFCD00802695
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ambersep™ 900(OH)
Namenshinweis ion exchange resin
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.