Learn More
Invitrogen™ Saures Phenol:Chloroform, pH 4,5 (mit IAA, 125:24:1)
Beschreibung
- Unterstützt die Entfernung von DNA (wird in die organische Phase abgeschieden), trägt zur Stabilisierung der Grenzschicht bei und verhindert Schaumbildung beim Mischen in RNA-Extraktionsverfahren
- Die Vorbereitung von Phenol für Anwendungen in der Molekularbiologie ist wegen seines toxischen und korrosiven Charakters ein zeitaufwändiges und oft gefährliches Verfahren
- Ambion™ vorgemischte, qualitätsgeprüfte, gesättigte Phenole sind gebrauchsfertig und beseitigen Handhabungsprobleme
- Eine praktische, sichere und einfache Alternative zur Vorbereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol
- Vorgemischt und mit einem pH-Wert von 4,5 ± 0,2 geliefert
- Bei 4 °C oder -20 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenole |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C oder -20 °C lagern. |
| Verpackungsart | Flasche |
| pH | pH 4,5 |
| Produktlinie | Ambion |
| Reinheit | Molekularbiologische Qualität |
| Menge | 100 ml |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- ACID PHENOL:CHLOROFORM 100 ML
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, Chloroform