Learn More
Invitrogen™ Saures Phenol:Chloroform, pH 4,5 (mit IAA, 125:24:1)
Artikelnummer. 10544645
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
400 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10544645 400 mL 1 Stück
10095904 100 ml 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10544645
Marke: Invitrogen™ AM9722
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Unterstützt die Entfernung von DNA (wird in die organische Phase abgeschieden), trägt zur Stabilisierung der Grenzschicht bei und verhindert Schaumbildung beim Mischen in RNA-Extraktionsverfahren.
  • Unterstützt die Entfernung von DNA (wird in die organische Phase abgeschieden), trägt zur Stabilisierung der Grenzschicht bei und verhindert Schaumbildung beim Mischen in RNA-Extraktionsverfahren
  • Die Vorbereitung von Phenol für Anwendungen in der Molekularbiologie ist wegen seines toxischen und korrosiven Charakters ein zeitaufwändiges und oft gefährliches Verfahren
  • Ambion™ vorgemischte, qualitätsgeprüfte, gesättigte Phenole sind gebrauchsfertig und beseitigen Handhabungsprobleme
  • Eine praktische, sichere und einfache Alternative zur Vorbereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol
  • Vorgemischt und mit einem pH-Wert von 4,5 ± 0,2 geliefert
  • Bei 4 °C oder -20 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenole
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C oder -20 °C lagern.
Verpackungsart Flasche
pH pH 4,5
Produktlinie Ambion
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 400 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ACID PHENOL:CHLOROFORM 400 ML
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenol, chloroform