Learn More
Invitrogen™ Saures Phenol:Chloroform, pH 4,5 (mit IAA, 125:24:1)
Description
- Unterstützt die Entfernung von DNA (wird in die organische Phase abgeschieden), trägt zur Stabilisierung der Grenzschicht bei und verhindert Schaumbildung beim Mischen in RNA-Extraktionsverfahren
- Die Vorbereitung von Phenol für Anwendungen in der Molekularbiologie ist wegen seines toxischen und korrosiven Charakters ein zeitaufwändiges und oft gefährliches Verfahren
- Ambion™ vorgemischte, qualitätsgeprüfte, gesättigte Phenole sind gebrauchsfertig und beseitigen Handhabungsprobleme
- Eine praktische, sichere und einfache Alternative zur Vorbereitung von Lösungen aus kristallinem Phenol
- Vorgemischt und mit einem pH-Wert von 4,5 ± 0,2 geliefert
- Bei 4 °C oder -20 °C lagern
Informations sur la commande
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Phenole |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C oder -20 °C lagern. |
| Verpackungsart | Flasche |
| pH | pH 4,5 |
| Produktlinie | Ambion |
| Reinheit | Molekularbiologische Qualität |
| Menge | 400 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Flüssig |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ACID PHENOL:CHLOROFORM 400 ML
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: phenol, chloroform
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?