Learn More
Invitrogen™ Ammoniumacetat (5 M), RNase-frei
Artikelnummer. 10534645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10534645 100 ml 1 Stück
10075664 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10534645 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM9070G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Invitrogen™ 5 M-Ammoniumacetatlösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 100 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumacetat
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Konzentration 5 M
Verpackungsart Flasche
Produktlinie Ambion
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig