Learn More
Invitrogen™ ARCA (Anti-Reverse Cap Analog)
Artikelnummer. 10117684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Einheiten
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10117684 10 Einheiten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10117684 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM8045
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Einzelröhrchen (10 Einheiten; 10 A255 U).
Cap-Analogon für In-vitro-Transkription zur Erzeugung von Cap-Transkripten
Invitrogen™ Anti-Reverse Cap Analog (ARCA) ist ein analoger Deckel, die während der In-vitro-Transkription für die Erzeugung von gedeckten Transkripten verwendet wird. Ein modifiziertes Cap-Analogon, bei dem die 3' OH-Gruppe (näher an m7G) durch –OCH3 ersetzt wird.
  • Produkt wurde auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet
  • Getestet auf eine effiziente Synthese von gekappten In-vitro-Transkripten mittels Kappenanaloga in einer funktionellen MEGAscript™ In-vitro-Transkription und in Translationsreaktionen mit retikulären Lysaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Wird in einem einzelnen Röhrchen geliefert, das bei oder unter –70 °C gelagert werden kann Mehrere Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei –20 °C gelagert werden
Konzentration 40 mM
Endprodukttyp Cap-Analogon für In-vitro-Transkription, Cap-Analogon für mRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA
Zur Verwendung mit (Geräte) mMessage mMAchine, MEGAscript
Markierungsmethode RNA-Markierung
Produktlinie Ambion
Produkttyp Cap-Analogon für mRNA, Cap-Analogon für synthetische mRNA
Menge 10 Einheiten
Versandbedingung Trockeneis