Learn More
Invitrogen™ ArrayControl™ RNA Spikes
Artikelnummer. 10341275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8 Röhrchen
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10341275 8 Röhrchen 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10341275 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Der RNA-Probe, die als Template dient, hinzufügen, um markierte cDNA vorzubereiten
Nach Hybridisierung zu komplementären Punkten auf einem Gen-Array können ArrayControl RNA-Spikes verwendet werden, um die Effizienz der reversen Transkription und aRNA-Amplifikation, der Markierung und Hybridisierung zu überwachen. Sie können zudem auch zur Beurteilung von Präzision, Genauigkeit und Konsistenz der Array-Ausgabe und der Protokollempfindlichkeit eingesetzt werden. Darüber hinaus sind RNA-Spikes ein unschätzbares Werkzeug für die Protokolloptimierung und die Fehlersuche. Sie können zur Normierung von Cy3- und Cy5-Signalen, Bestimmung des dynamischen Bereichs und Ausrichtung von Objektträgern verwendet werden. Einzelne RNA-Spikes können auch weggelassen werden, um als Negativkontrolle für Hintergrundberechnungen zu dienen. Die RNA-Spike-Sequenzen wurden sorgfältig ausgewählt, um keine Homologie zu Säugetiersequenzen zu erhalten, die andernfalls zu einer Kreuzhybridisierung zu genspezifischen Punkten führen könnten. Jeder RNA-Spike wird gereinigt, durch Spektralphotometrie und RiboGreen™ Färbung präzise quantifiziert und unter äußerst strengen Bedingungen auf Stabilität getestet. Zudem werden sie mit direkten und indirekten Methoden auf cDNA-Markierungseffizienz getestet. Ihre Herstellung und Quantifizierung sind von Charge zu Charge konsistent, sodass Signale zwischen Experimenten verglichen und die Array-Reproduzierbarkeit bewertet werden können.
  • Besteht aus 8 individuellen RNA-Transkripten mit einer Größe im Bereich von 750 bis 2.000 Basen mit einem 3'-Poly(A)-Schwanz mit 30 Basen
  • Jedes Transkript wird in einem Röhrchen mit 1 μg geliefert
  • Für die Normalisierung und Kontrolle von Microarray-Experimenten
  • Für Array-Ausgabe und Protokollbewertung/-optimierung
  • Überwachen Sie die Effizienz der reversen Transkription und cDNA-Markierung, die Hybridisierungsstabilität und den Hintergrund
  • Normalisieren Sie Cy™3- und Cy5-Signale
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Mikroarray-Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp RNA-Spike
Inhalt und Lagerung RNA-Spikes 1–8 sollten unter –70 °C gelagert werden TE-Puffer sollte bei –20 °C gelagert werden
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie Ambion, ArrayControl
Menge 8 Röhrchen