Learn More
Invitrogen™ ATP Solution (10 mM)
Auch zur Verwendung in Ligations- und Phosphorylierungsreaktionen
Marke: Invitrogen™ AM8110G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beschreibung
Diese Invitrogen Ribonukleotid-Triphosphat(rNTP)-Lösung ist Bestandteil der MAXIscript™ Kits (Kat.-Nr. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 und AM1308) und wird in einem Röhrchen zu 100 μl geliefert. Geprüft durch RNase-Tests und einen funktionellen Assay zur Sicherstellung eines hochgradigen Einbaus. Kann auch bei Ligations- und Phosphorylierungsreaktionen verwendet werden.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Bei –20 °C lagern. | |
In-vitro-Transkription | |
Unmarkiert | |
100 μl |
10 mM | |
RNA-Markierung | |
Ambion™ | |
Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.