Learn More
Invitrogen™ Cap Analog (m7G(5')ppp(5')G), 10 A254 units
Artikelnummer. 10669265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 A254 U
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10669265 10 A254 U 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10669265 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM8048
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Einzelröhrchen (10 A254 U).
Für die Synthese von bei 5' gecappten RNA-Molekülen als Teil von In-vitro-Transkriptionsreaktionen
Invitrogen Cap-Analogon [m7G(5')ppp(5')G] wird als Teil von in-vitro-Transkriptionsreaktionen zur Synthese von 5'-gecappten RNA-Molekülen verwendet. Diese Moleküle werden mit In-vitro-Translationssystemen effizienter übersetzt als nicht gekappte mRNAs. 10 A254 U im Lieferumfang enthalten.
  • Wird als hochspezifischer Inhibitor für den Initiationsschritt der Proteinsynthese verwendet.
  • Produkt wurde auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet
  • Getestet auf eine effiziente Synthese von gekappten In-vitro-Transkripten mittels Kappenanaloga in einer funktionellen MEGAscript™ In-vitro-Transkription und in Translationsreaktionen mit retikulären Lysaten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Wird in einem einzelnen Röhrchen geliefert, das bei oder unter –70 °C gelagert werden kann Mehrere Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei –20 °C gelagert werden
Konzentration 40 mM
Endprodukttyp Cap-Analogon für In-vitro-Transkription, Cap-Analogon für mRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA
Zur Verwendung mit (Geräte) mMessage mMAchine, MEGAscript
Markierungsmethode RNA-Markierung
Produktlinie Ambion
Produkttyp Cap-Analogon für mRNA, Cap-Analogon für synthetische mRNA
Menge 10 A254 U
Versandbedingung Trockeneis