Learn More
Invitrogen™ Cells-to-Signal™ Lysis Buffer (10 ml Bottle)
Artikelnummer. 10416914
Click to view available options
Menge:
5 x 10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10416914
Marke: Invitrogen™ AM8728
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zelllysepuffer Kit Komponente
Der gleiche Lysepuffer wie im Invitrogen Cells-to-Signal™ Kit Wird in fünf 10 ml-Flaschen geliefert
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR direkt aus Proben, reverse Transkription, cDNA-Synthese direkt aus Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lysepuffer kann bei jeder Temperatur gelagert werden.
Produktlinie Ambion, Cells-to-Signal
Produkttyp Zelllysepuffer
Menge 5 x 10 ml
Versandbedingung Raumtemperatur