Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Micro-Reinigungskit
Beschreibung
Beinhaltet
2 ml Beads und Puffer
Das Dynabeads mRNA DIRECT Micro Kit isoliert hochreine und intakte mRNA direkt aus Zellen-, Gewebe- und Gesamt-RNA-Proben.
- Gewinnung extrem reiner mRNA in rund 15 Minuten
- Integrierte Aufreinigung der Gesamt-RNA und mRNA-Anreicherung
- Reverse Transkription und PCR-Amplifikation direkt auf den Beads
- Herstellung einer Bibliothek aus dem Gesamt-Transkriptom mit Ion Total RNA Seq Kit v2.0
- Endprodukt: mRNA
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C 2 ml Beads + Puffer |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Flüssige Proben (z. B. Serum), Pflanzenproben, Virusproben, Zellen, Gewebe, FFPE- und Festproben, Hefe, RNA, Blut, Pflanzenproben, Virusproben, Zellen, Gewebe, FFPE- & fixierte Proben, Hefe, RNA, Blut |
| Endprodukttyp | mRNA |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR) |
| Produktlinie | DYNAL, Dynabeads, mRNA DIRECT |
| Produkttyp | Mikro-Aufreinigungskit |
| Menge | 2 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |