Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,1 mM), pH 8,0, RNase-frei
Artikelnummer. 10072774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10072774 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10072774 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM9912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.25 €
    89.65 € / 50 Milliliter
    Sparen 5.60 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Nukleasefreie Aufbewahrungslösung für RNA-Proben
Invitrogen 0,1 mM EDTA ist eine allgemein empfohlene Aufbewahrungslösung für RNA-Proben. 0,1 mM EDTA ist in nukleasefreiem Reinstwasser. Lieferung in einer Flasche mit 50 ml. Der letzte Schritt in jedem RNA-Isolationsprotokoll besteht darin, das gereinigte RNA-Pellet zu resuspendieren. Nach sorgfältiger Isolierung der RNA ist es entscheidend, dass das Pellet in einer sicheren, RNase-freien Lösung suspendiert und gelagert wird. 0,1 mM EDTA wird aus den reinsten verfügbaren Reagenzien unter streng überwachten Bedingungen in einer hochmodernen Produktionsanlage hergestellt. Es wird dann strengen Qualitätskontrollverfahren unterzogen, um seine Reinheit und Leistung zu gewährleisten.
Die Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Konzentration 0,1 M
Probentyp RNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting
Verpackungsart Flasche
pH pH 8,0
Produktlinie Ambion
Reinheit DNase-frei, RNase-frei
Menge 50 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Form Flüssig