Learn More
Invitrogen™ Formamide (Deionized)
Beschreibung
- Ambion Formamid ist entionisiert, Nuklease-frei und als Flüssigkeit in einer Braunglasflasche unter Argon-Schutzatmosphäre erhältlich.
- Formamid senkt die Schmelztemperatur von Nukleinsäure-Duplexen
- Es wird häufig in Anwendungen wie Southern und Northern Blotting, Nuclease-Protection-Assays, S1-Mapping und In-situ-Hybridisierung eingesetzt
- Für kritische Anwendungen sollte Formamid aus bereits geöffneten Flaschen vor der Verwendung deionisiert werden
- Das Produkt wurde auf RNase- und DNase-Kontamination getestet
- Bei 4 °C oder -20 °C in kleinen Aliquoten lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C oder bei -20 °C als kleine Aliquote lagern. |
| Verpackungsart | Flasche |
| Produkttyp | Formamid |
| Produktlinie | Ambion |
| Reinheit | > 99,5% |
| Menge | 5 x 500 g |
| Form | Flüssig |