Learn More
Invitrogen™ Formamide (Deionized)
Beschreibung
- Ambion Formamid ist entionisiert, Nuklease-frei und als Flüssigkeit in einer Braunglasflasche unter Argon-Schutzatmosphäre erhältlich.
- Formamid senkt die Schmelztemperatur von Nukleinsäure-Duplexen
- Es wird häufig in Anwendungen wie Southern und Northern Blotting, Nuclease-Protection-Assays, S1-Mapping und In-situ-Hybridisierung eingesetzt
- Für kritische Anwendungen sollte Formamid aus bereits geöffneten Flaschen vor der Verwendung deionisiert werden
- Das Produkt wurde auf RNase- und DNase-Kontamination getestet
- Bei 4 °C oder -20 °C in kleinen Aliquoten lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C oder bei -20 °C als kleine Aliquote lagern. |
| Verpackungsart | Flasche |
| Produkttyp | Formamid |
| Produktlinie | Ambion |
| Reinheit | > 99,5% |
| Menge | 500 g |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Formamide (Deionized)
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Formamide