Learn More
Invitrogen™ Gel-Ladepuffer II (denaturierende PAGE)
Artikelnummer. 10341475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10341475 10 ml 1 Stück
10107784 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10341475 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM8547
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kompatibel mit denaturierenden Polyacrylamid-Gelen
Eine 1–2X Lösung aus 95 % Formamid, 18 mM EDTA und 0,025 % SDS, Xylolcyanol und Bromphenolblau. Lieferung in einer 10 ml-Flasche. Alle Invitrogen™ Gel-Beladungslösungen werden auf unspezifische Endonukleaseaktivität, Exonukleaseaktivität, RNase-Aktivität und Funktionalität rigoros getestet. Dieselben Lösungen verwenden wir intern und in unseren Kits.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Puffer Probenladepuffer
Format Flasche
Marker oder Farbstoff Bromphenolblau
Form Flüssig
Gelkompatibilität Denaturierende Polyacrylamid-Gele
Menge 10 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Ambion
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.