Learn More
Invitrogen™ Gel-Ladepuffer II (denaturierende PAGE)
Artikelnummer. p-4926900
Click to view available options
Menge:
1 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10107784
Marke: Invitrogen™ AM8546G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kompatibel mit denaturierenden Polyacrylamid-Gelen
Eine 1–2X Lösung aus 95 % Formamid, 18 mM EDTA und 0,025 % SDS, Xylolcyanol und Bromphenolblau. Lieferung in einer 1,4 ml-Flasche. Alle Invitrogen™ Gel-Beladungslösungen werden auf unspezifische Endonukleaseaktivität, Exonukleaseaktivität, RNase-Aktivität und Funktionalität rigoros getestet. Dieselben Lösungen verwenden wir intern und in unseren Kits.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei –20 °C lagern.
Puffer Trocknungslösungen
Format Flasche
Marker oder Farbstoff Xylencyanol
Form Flüssig
Gelkompatibilität Denaturierende Polyacrylamid-Gele
Produktlinie Ambion
Menge 1 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.