Learn More
Invitrogen™ GTP Soln. (10 mM)
Beschreibung
Diese Invitrogen Ribonukleotid-Triphosphat(rNTP)-Lösung ist Bestandteil der MAXIscript™ Kits (Kat.-Nr. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 und AM1308) und wird in einem Röhrchen zu 100 μl geliefert. Um ein hohes Maß an Integration zu gewährleisten, wird jedes Röhrchen strengen RNase-Tests sowie einem funktionellen Assay unterzogen.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
| Konzentration | 10 mM |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | In-vitro-Transkription |
| Marker oder Farbstoff | Unmarkiert |
| Produktlinie | Ambion |
| Menge | 100 μl |
| Versandbedingung | Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.