Learn More
Invitrogen™ Human Testes Total RNA
Beschreibung
Die qualitativ hochwertigste RNA von Invitrogen ist mit DNase behandelt, unterliegt unübertroffenen Qualitätskontrollstandards und ist zertifiziert für kleine RNAs (miRNA, siRNA und snRNA). Ein 10 μg-Röhrchen enthält eine Konzentration von 1 mg/ml. Unversehrtheit von mRNA, genomische DNA-Kontamination, Vorhandensein/Fehlen enzymatischer Inhibitoren und Kontamination ribosomaler RNA in Poly(A)-Proben sind wichtige Aspekte, die zur Beurteilung der Qualität von FirstChoice™ RNAs herangezogen werden. Die Proben werden mit Invitrogen RNA-Isolationsreagenzien verarbeitet, um hochreine, intakte RNA zu erzeugen. Mittels einer stringenten DNase-Behandlung wird sichergestellt, dass die RNA für jede nachfolgende Anwendung, einschließlich RT-PCR, einsatzbereit ist. Da es unmöglich ist, jedes DNA-Molekül aus einer RNA-Probe zu entfernen, wird jede Probe analysiert, um sicherzustellen, dass die DNA-Kontamination nicht signifikant ist. Die Integrität der RNA wird durch Kapillar-Elektrophorese mit dem Agilent™ 2100 Bioanalysator verifiziert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Zertifizierungen
Für microRNA zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Bei –70 °C oder darunter lagern. Wiederholte Gefrier– und Auftauzyklen vermeiden. Aliquote des Produkts können kurzfristig bei –20 °C gelagert werden. NICHT IN TIEFKÜHLGERÄT OHNE ABTAUAUTOMATIK LAGERN. |
| Spezies | Human |
| Probentyp | Gesamt-RNA |
| Produktlinie | Ambion |
| Reinheit | Für microRNA zertifiziert |
| Probenbehandlung | DNase-behandelt |
| Probenquelle | Normalgewebe |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Gewebe | Hoden |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.