Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Factor VII Positive Control siRNA
Artikelnummer. 15581114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 nmol
50 nmol
Packungsgröße:
250 Nanomol
50 Nanomol
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15581114 50 nmol 50 Nanomol
15561104 250 nmol 250 Nanomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15581114 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4459408
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ambion™ In Vivo siRNAs are designed using the proven Silencer™ Select algorithm and incorporate chemical modifications for superior serum stability with in vivo delivery.
Ambion™ In Vivo siRNA Controls
  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments targeting coding and noncoding transcripts
  • Positive Control siRNAs functionally tested in several common cell lines
  • Negative Controls functionally proven to have minimal effects on cell proliferation and viability
  • Include Silencer™ Select modifications for enhanced specificity or Ambion™ In Vivo modifications for increased stability
  • For use in mouse cells
Ambion™ In-vivo-siRNA-Kontrollen
• Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten, die gegen codierende und nicht codierende Transkripte gerichtet sind
• Positivkontroll-siRNAs, die in verschiedenen, häufig verwendeten Zelllinien auf Funktionalität getestet wurden
• Negativkontrollen mit funktionell bestätigter minimaler Auswirkung auf Zellproliferation und Zellviabilität
• Einschließlich Silencer™ Select-Modifikationen für verbesserte Spezifität oder Ambion™ In-vivo-Modifikationen für verbesserte Stabilität
• Für die Verwendung in Mauszellen
Was sind Ambion™ In-vivo-siRNAs?
Ambion™ In-vivo-siRNAs wurden mit dem bewährten Silencer™ Select-Algorithmus entwickelt und enthalten chemische Modifikationen für eine überragende Serumstabilität bei In-vivo-Abgabe. Die zusätzliche Serumstabilität beeinträchtigt nicht die Leistungsfähigkeit der siRNAs. Ambion™ In-vivo-siRNAs haben sich als nicht toxisch in vivo (Maus) und nicht immunogen (zellbasierte Assays) erwiesen. In zellbasierten Assays weisen Ambion™ In-vivo-siRNAs eine äquivalente oder bessere Potenz auf als Silencer™ Select-siRNAs. Das Ergebnis ist ein besseres Vertrauen in Ihre In-vivo-RNAi-Experimente, ein besserer Knock-down in Kombination mit einer effizienten Darreichungsform und die Gewährleistung begrenzter nicht spezifischer Effekte.
Faktor VII(FVII)-Positivkontroll-siRNA
Ambion™ In-Vivo -Faktor-VII-siRNA, In-Vivo-Ready, bietet eine Positivkontrolle für Experimente mit der Abgabe von Ambion™ In Vivo-siRNA an Mäuse. Faktor VII (FVII⁄F7; auch als Proconvertin bezeichnet) ist eine Vitamin-K-abhängige Serinprotease, die als zentrales Protein in der Koagulationskaskade fungiert. FVII wird in der Leber synthetisiert und in das Plasma abgesondert, wo es als inaktive Form zirkuliert. Nach der Aufnahme von siRNA, die gegen FVII gerichtet ist, in die Leber kann der Knock-down durch Quantifizierung des FVII-Proteingehalts im Blut mittels robuster, handelsüblicher chromogener Assays gemessen werden. Darüber hinaus können Blutproben von demselben Tier zu mehreren Zeitpunkten nach der siRNA-Injektion entnommen werden. Diese Merkmale ermöglichen wesentlich schnellere und effizientere Knock-down-Messungen für FVII als für Genziele, die eine Quantifizierung der mRNA-Spiegel im Lebergewebe erfordern. Dadurch ist FVII eine ideale Kontrolle für die In-vivo-siRNA-Abgabe.
Qualitätskontrolle
Ambion™ synthetisiert und reinigt jede Ambion™ In-Vivo-siRNA in hochmodernen Einrichtungen, um höchste Qualitätsstandards zu erfüllen. Im Rahmen unserer strengen Qualitätskontrolle wird jedes RNA-Oligonukleotid mit MALDI-TOF-Massenspektrometrie analysiert, und die Reinheit wird durch ein analytisches HPLC-System überwacht. Jede gebundene siRNA wird durch Gel-Elektrophorese auf ein korrektes Annealing der Stränge geprüft, um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine hochwertige siRNA, die aufgereinigt und gebrauchsfertig ist.
In-vivo-fähige Kontrollen
Unsere “In-vivo-fähigen” Kontroll-siRNAs unterliegen dieser zusätzlichen Aufreinigung und Teststufe, die für die Einführung von siRNAs in Tiere erforderlich ist. Nach der HPLC-Aufreinigung und der Anlagerung wird jede siRNA mit einem Verfahren weiter gereinigt, das überschüssiges Salz über eine halbdurchlässige Membran entfernt. Das Ergebnis ist eine hochreine siRNA mit minimalem Salzgehalt, die für In-vivo-Anwendungen geeignet ist. In-vivo-siRNAs werden dann steril gefiltert und auf das Vorhandensein von Endotoxin getestet. Bei Konzentrationen von 50 μM in Gegenwart von entionisiertem Wasser enthalten In-vivo-fähige siRNAs unter 5,0 mM Na+, unter 0,06 mM K+ und unter 0,02 mM Mg2+.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Die siRNA (Annealing) wird bei Umgebungstemperatur als getrocknete Oligonukleotide in einem einzigen Röhrchen zusammen mit 1,75 ml nukleasefreiem Wasser zur Resuspension geliefert. Bei oder unter –20 °C lagern.
Beschreibung Ambion™ In-vivo Faktor VII positive Kontroll-siRNA, 50nmol, nicht konjugierter Farbstoff, siRNA-RNAi-Typ, Gen-Knockdown positiver Kontrolltyp, Verwendung für RNAi, Transfektion, Faktor-VII-Zielgen, -20 °C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type siRNA
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Transfektion
Enthält Die siRNA (ausgeglüht) wird bei Umgebungstemperatur als getrocknete Oligonukleotide in einem einzigen Röhrchen zusammen mit 1,75 ml Nuclease-freiem Wasser zur Resuspension versandt
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Ambion
Produkttyp siRNA
Reinheit HPLC
Menge 50 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Target Faktor VII