Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Artikelnummer. 15591104
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15591104 5 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15591104 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4457298
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, helping provide valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs help ensure high specificity and efficiency.
Die Ambion™ siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs sowie der Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen. Diese siRNAs sind aufgrund ihres bewährten Designs garantiert stillgelegt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Beschreibung Ambion™ vorkonfiguierte In-vivo-siRNA, 5 nmol, Pulver, Weiß, Standardreinheit, kombinierte Knockdown-Effektivität und Stabilität, einfache Verfolgung von abgegebenen siRNAs, doppelsträngige siRNAs, die vom RNA-induzierten Silencing-Komplex (RISC) erkannt werden
RNAi Type siRNA
Endprodukttyp Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Produktlinie Ambion
Produkttyp Ambion™ In-vivo vorentwickelte siRNA
Reinheit Standard
Menge 5 nmol
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.