Learn More
Invitrogen™ mirVana™ PARIS™ RNA and Native Protein Purification Kit
Artikelnummer. 10753067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
40 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10753067 40 Aufreinigungen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10753067 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM1556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 €
    775.65 € / 40 Reaktionen
    Sparen 24.35 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
30 ml miRNA-Waschlösung I; 50 ml Waschlösung 2/3; 80 Entnahmeröhrchen; 40 Filterkartuschen; 25 ml Zellaufschlusspuffer; 2x 25 ml Denaturierungslösung; 2x 25 ml Acid-Phenol:Chloroform; 5 ml Elutionslösung
RNA und Isolierung von nativem Protein aus einer Probe
Das mirVana™ PARIS™ Kit wird für die Reinigung von nativen Proteinen und RNA (einschließlich kleiner RNA) aus der gleichen Probe verwendet. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für entweder 40 Isolierungen von Protein und Gesamt-RNA (einschließlich kleiner RNAs) oder 20 Isolierungen von Proteinen und separaten großen und kleinen RNA-Fraktionen.
Funktionsweise des Kits Das Verfahren für das mirVana PARIS Kit beginnt mit der Homogenisierung von Proben mit einem speziellen Zellaufschlusspuffer, der nichtionisches Reinigungsmittel enthält. Das Protein bleibt intakt, sodass ein Teil des Lysats direkt für gängige Verfahren zur Proteinanalyse verwendet werden kann. Der Rest des Lysats wird für die RNA-Isolierung genutzt, mit einem Verfahren, das die Vorteile von organischer und Festphasenextraktion kombiniert, während die Nachteile beider Prozesse vermieden werden.
  • Isolierung von Gesamt-RNA mit kleiner RNA und von nativem Protein aus derselben Probe
  • Beginnen Sie mit 100–107 kultivierten Zellen oder bis zu 100 mg Gewebe zahlreicher Säugetierarten
  • Anreicherung kleiner RNA (<200 nt) zum Erhöhen der Sensitivität nachfolgender Analysen
  • Befolgen Sie das einfache, 30-minütige Verfahren
  • Geeignet zur Korrelation von mRNA, miRNA oder siRNA und Proteingehalt
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zelllyse, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Proteinprobenvorbereitung und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, RNA-Extraktion, RNAi, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung, Spezialaufreinigung von Nukleinsäuren (z. B. Gesamt-Nukleinsäure), miRNA und Non-Coding-RNA-Analyse, miRNA-Isolierung, microRNA-Isolierung, siRNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 30 ml miRNA-Waschlösung I (Raumtemperatur)
• 50 ml Waschlösung 2/3 (Raumtemperatur)
• 80 Entnahmeröhrchen (Raumtemperatur)
• 40 Filterkartuschen (Raumtemperatur)
• 25 ml Zellaufschlusspuffer (4 °C)
• 2x 25 ml Denaturierungslösung (4 °C)
• 2× 25 ml Acid-Phenol:Chloroform (4 °C)
• 5 ml Elutionslösung (-20 °C, 4 °C oder Raumtemperatur)
Isolation Technology Organische Extraktion, Zelllyse (nichtionisches Reinigungsmittel), Spin-Säule (Glasfaserfilter)
Aufreinigungszeit 30 min
Probentyp Zellkulturen, Gewebe (Säugetier), Gewebe (Säugetier)
Endprodukttyp Gesamt-RNA, Transkriptom-RNA, siRNA, Protein (nativ), snRNA, Mikro-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Quantitative Echtzeit-PCR (qPCR), Reverse-Transkriptase-PCR (RT-PCR), Western Blotting, microRNA-Analyse, Northern Blotting, cDNA-Bibliothekserstellung
Anzahl Reaktionen 40 Aufreinigungen
Produktlinie mirVana, Ambion
Menge 40 Aufreinigungen
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterialmenge Bis zu 10^7 Zellen, bis zu 100 mg Gewebe
Target Gesamt-RNA, RNA & Protein, siRNA, miRNA, RNA & Protein, siRNA, miRNA