Learn More
Ambion™ Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Artikelnummer. 15541114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 μmol
250 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15541114 1 μmol 1 Stück
15531114 250 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15541114 Lieferant Ambion™ Lieferanten-Nr. 4457309
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um e
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Beschreibung Custom Ambion™ In-vivo Pre-designed siRNA, 1umol, Solid, Powder, HPLC In-vivo Ready Purity, RNAi is the best Way to Effectively Knock Down Gene Expression to Study Protein Function in a Wide Range of Cell Types, Use our GeneAssist Custom siRNA Builder to Design and Order a Custom siRNA
Produkttyp Kundenspezifische Ambion™ in-vivo-vorentwickelte siRNA
Reinheit Für In-vivo-HPLC
Menge 1 μmol
Form Kunststoff
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.