Learn More
Invitrogen™ Ambion™ vorkonfigurierte In-Vivo-siRNA
Artikelnummer. 15501114
Change view
Click to view available options
Endprodukttyp:
Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC
Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte HPLC IVR
Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte SIRNA HPLC
Menge:
1 μmol
250 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
250 Mikromol
Artikelnummer. Endprodukttyp Menge unitSize
15501114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 250 nmol 1 Stück
15286304 Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA 250 nmol 1 Stück
15511114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 1 μmol 1 Stück
15183197 Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte SIRNA HPLC 250 nmol 250 Mikromol
15551114 Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte HPLC IVR 1 μmol 1 Stück
5 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15501114
Marke: Invitrogen™ 4457301
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Ambion™ siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs sowie der Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, offering valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs ensure high specificity and efficiency.
Diese siRNAs sind aufgrund ihres bewährten Designs garantiert stillgelegt.
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (–5 °C bis -30 °C)
Beschreibung Ambion Kundenspezifische In-vivo-SIRNA-HPLC, 250 nmol
RNAi Type siRNA
Endprodukttyp Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC
Produktlinie Ambion
Produkttyp siRNA
Reinheit HPLC
Menge 250 nmol