Learn More
Invitrogen™ Ambion™ vorkonfigurierte In-Vivo-siRNA
Artikelnummer. 15551114
Ansicht ändern
Click to view available options
Endprodukttyp:
Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC
Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte HPLC IVR
Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte SIRNA HPLC
Menge:
1 μmol
250 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
250 Mikromol
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Endprodukttyp Menge Packungsgröße
15551114 Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte HPLC IVR 1 μmol 1 Stück
15501114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 250 nmol 1 Stück
15286304 Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA 250 nmol 1 Stück
15511114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 1 μmol 1 Stück
15183197 Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte SIRNA HPLC 250 nmol 250 Mikromol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15551114 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4457310
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Ambion™ siRNAs sind klassische 21-mere, die die neuesten Verbesserungen des siRNA-Designs sowie der Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und Chemie umfassen.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, offering valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs ensure high specificity and efficiency.
Diese siRNAs sind aufgrund ihres bewährten Designs garantiert stillgelegt.
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung im Tiefkühlgerät (–5 °C bis -30 °C)
Beschreibung Ambion vorkonfigurierte In-vivo-HPLC-IVR, 1 µmol
RNAi Type siRNA
Endprodukttyp Ambion™ In Vivo vorkonfigurierte HPLC IVR
Produktlinie Ambion
Produkttyp siRNA
Reinheit HPLC
Menge 1 μmol
Form Fest