Learn More
Invitrogen™ Leukemia (K-562) Total RNA
Höchste Qualität, mit DNase behandelt
Marke:  Invitrogen™ AM7832
409.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Artikelnummer. 10177284
  • 614.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die hochwertigste RNA von Invitrogen ist mit DNase behandelt und unterliegt unübertroffenen Qualitätskontrollstandards. Ein 100 μg-Röhrchen enthält eine Konzentration von 1 mg/ml. Unversehrtheit von mRNA, genomische DNA-Kontamination, Vorhandensein/Fehlen enzymatischer Inhibitoren und Kontamination ribosomaler RNA in Poly(A)-Proben sind wichtige Aspekte, die zur Beurteilung der Qualität von FirstChoice™ RNAs herangezogen werden. Die Proben werden mit Invitrogen RNA-Isolationsreagenzien verarbeitet, um hochreine, intakte RNA zu erzeugen. Mittels einer stringenten DNase-Behandlung wird sichergestellt, dass die RNA für jede nachfolgende Anwendung, einschließlich RT-PCR, einsatzbereit ist. Da es unmöglich ist, jedes DNA-Molekül aus einer RNA-Probe zu entfernen, wird jede Probe analysiert, um sicherzustellen, dass die DNA-Kontamination nicht signifikant ist. Die Integrität der RNA wird durch Kapillar-Elektrophorese mit dem Agilent™ 2100 Bioanalysator verifiziert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, RNA-Extraktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
K-562
Bei oder unter -70 °C lagern. Mehrere Gefrier– und Auftauzyklen vermeiden. Aliquoten des Produkts können kurzfristig bei -20 °C gelagert werden NICHT IN FROSTFREIEM GEFRIERGERÄT LAGERN.
Gesamt-RNA
DNase-behandelt
Trockeneis
1 mg/mL
Human
Ambion™
Zelllinie
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.