Learn More
Invitrogen™ LiCl Prezipitationslösung (7,5 M)
Artikelnummer. 10498254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10498254 100 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10498254 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM9480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00 €
    188.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 12.35 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Keine Fällung von DNA, Protein oder Kohlenhydraten
Precipitation solution offers major advantages over other RNA precipitation methods in that it does not precipitate DNA, protein, or carbohydrates. It is supplied in one bottle of 100 mL at a concentration of 7.5M. It is the method of choice for removing inhibitors of translation or cDNA synthesis from RNA preparations.
Note: LiCl precipitation may not remove all DNA contamination from total RNA isolations. If the RNA is to be used for RT-PCR, it should be DNase I treated. The solution is rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and RNase activity.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 7,5 M
Inhalt und Lagerung Bei 2 bis 8 °C lagern
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Extraktion
Produktlinie Ambion
Reinheit DNase-frei, RNase-frei
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur