Learn More
Invitrogen™ Lineares Acrylamid (5 mg/ml) (1 ml-Röhrchen)
Artikelnummer. 10638105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10638105 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10638105 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM9520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00 €
    312.65 € / 5 Milliliter
    Sparen 46.35 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hilfreich für die Trennung von Reaktionsprodukten von nicht eingebauten Nukleotiden und den meisten Oligonukleotid-Primern
Invitrogen Linear Acrylamid (5 mg/ml) dient als Nukleinsäure-Co-Präzipitationsmittel und eignet sich ideal für PCR- und RT-PCR-Reaktionen, da kleine Mengen von kontaminierenden Nukleinsäuren in anderen Trägern amplifiziert werden können.
  • Ideal für RT-PCR
  • Vergrößert Pellet-Masse
  • Quantitative Rückgewinnung niedriger Konzentrationen (ng/ml) von Nukleinsäure
  • Verhindert Pelletverlust in Nuklease-Schutzassays
Was ist ein Co-Präzipitationsmittel?
Co-Präzipitationsmittel sind inerte Substanzen zur Unterstützung der Wiederfindung von Nukleinsäuren bei Alkoholfällungen. Während sie auch für die Fällung großer Mengen von Nukleinsäuren verwendet werden können, sind sie unverzichtbar für die quantitative Rückgewinnung kleiner Mengen von Nukleinsäuren in verdünnten Lösungen. Oft ist die Verwendung solcher Moleküle aus keinem anderen Grund als der Visualisierung der pelletierten Ausfällung nach der Zentrifugation wünschenswert. Lineares Acrylamid bietet Vorteile gegenüber anderen Copräzipitationsreagenzien, da es chemisch synthetisiert und nicht mit Reagenzien (Proteasen usw.) aus biologischen Quellen behandelt ist. Daher ist es nicht mit biologischem Material kontaminiert und ideal geeignet für den Einsatz vor der real-time PCR. Es präzipitiert nur Pikogramm-Mengen von DNA-Fragmenten größer als 20 Basenpaare und keine kürzeren Fragmente und freien Nukleotide. Lineares Acrylamid ist geeignet für die Trennung von Reaktionsprodukten von nicht eingebauten Nukleotiden und den meisten Oligonukleotid-Primern. Es sollte immer in einer Endkonzentration von 10 bis 20 μg/ml verwendet werden. A260/280-Messungen werden durch lineares Acrylamid nicht beeinflusst. Lieferung in 5 x 1 ml-Röhrchen.
Die Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Reagenzien und Zubehör für die allgemeine RNA-Aufreinigung, RNA-Extraktion, Gesamt-RNA-Isolierung, Gesamt-RNA aus tierischen Zellen und Geweben
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamid
Inhalt und Lagerung Bei –20 °C lagern.
Konzentration 5 mg/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNA-Extraktion
Produktlinie Ambion
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Menge 1 ml
Versandbedingung Trockeneis
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Linear Acrylamide
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Mention de danger
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Conseils de prudence
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.